248835
p-Toluenesulfonyl cyanide
technical grade, 95%
동의어(들):
p-Tolylsulfonyl cyanide, Tosyl cyanide
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
technical grade
Quality Level
분석
95%
양식
solid
bp
105-106 °C/1 mmHg (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
작용기
sulfone
thiocyanate
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C#N
InChI
1S/C8H7NO2S/c1-7-2-4-8(5-3-7)12(10,11)6-9/h2-5H,1H3
InChI key
JONIMGVUGJVFQD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges