주요 문서
230634
Sigma-Aldrich
Methyl 4-cyanobenzoate
99%
동의어(들):
4-Cyanobenzoic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩96,324
₩96,324
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩96,324
About This Item
Linear Formula:
NCC6H4CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
161.16
Beilstein:
1866980
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩96,324
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
bp
142-144 °C/12 mmHg (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
작용기
ester
nitrile
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5H,1H3
InChI key
KKZMIDYKRKGJHG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)