분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.53 (lit.)
bp
147 °C (lit.)
solubility
aqueous base: insoluble(lit.)
density
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CSCSC
InChI
1S/C3H8S2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
InChI key
LOCDPORVFVOGCR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
107.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
42 °C - closed cup