분석
99%
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
CCOC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-5-9-6(8)7(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI key
HHEIMYAXCOIQCJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
59.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
15 °C - closed cup