주요 문서
550604
Sigma-Aldrich
4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩387,933
₩387,933
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩387,933
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11ClO2
CAS Number:
Molecular Weight:
150.60
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩387,933
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
156-158 °C (lit.)
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
ether
ketal
SMILES string
CC1(C)OCC(CCl)O1
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
BNPOTXLWPZOESZ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane is a ketal that can be synthesized by the reaction of 3-chloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) with acetone in the presence of p-toluene sulfonic acid.[1]
애플리케이션
4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane may be used in the preparation of 2,2-dimethyl-4-methylene-1,3-dioxolane via dehydrochlorination.[2]
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
127.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
53.3 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
On the Cationic Polymerization of 2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxole and 2,2-Diphenyl-1,3-dioxole.
Akkapeddi MK and Reimschuessel HK.
Macromolecules, 2(5), 827-831 (1979)
Occurrence of 3-chloro-propane-1, 2-diol (3-MCPD) and related compounds in foods: a review.
Hamlet CG, et al.
Food Additives and Contaminants, 19(7), 619-631 (2002)