225762
Catecholborane solution
1.0 M in THF
동의어(들):
Catecholatoborane, Catecholborane (CB), Pyrocatecholborane
크기 선택
About This Item
추천 제품
양식
liquid
Quality Level
반응 적합성
reagent type: reductant
농도
1.0 M in THF
density
0.958 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[bH]1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H5BO2/c1-2-4-6-5(3-1)8-7-9-6/h1-4,7H
InChI key
CENMEJUYOOMFFZ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter