주요 문서
555215
Sigma-Aldrich
ScavengePore phenethyl diethylamine
macroporous, 40-70 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading
동의어(들):
MP diethylamine resin, Phenethyl diamine, polymer-bound
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩238,322
₩238,322
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩238,322
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩238,322
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품 라인
ScavengePore
Quality Level
양식
macroporous
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
라벨링 범위
0.7-1.5 mmol/g loading
입자 크기
40-70 mesh
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CCN(CC)CCc3ccccc3
InChI
1S/C12H19N.C10H10.C8H8/c1-3-13(4-2)11-10-12-8-6-5-7-9-12;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h5-9H,3-4,10-11H2,1-2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI key
MFCQPWPGLCCHOO-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
ScavengePore is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)