214914
N,N-Dimethylmethyleneiminium iodide
98%
동의어(들):
N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide, Eschenmoser’s salt
크기 선택
분석
98%
mp
219 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
작용기
amine
SMILES string
[I-].C[N+](C)=C
InChI
1S/C3H8N.HI/c1-4(2)3;/h1H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
VVDUZZGYBOWDSQ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable