분석
97%
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
174-178 °C/2 mmHg (lit.)
mp
21-22 °C (lit.)
density
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
acyl chloride
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C18H35ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3
InChI key
WTBAHSZERDXKKZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges