문서
21335
Sigma-Aldrich
(1R)-Camphor oxime
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
동의어(들):
(1R)-1,7,7-Trimethylbicylco[2,2,1]heptan-2-one oxime
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H17NO
CAS Number:
Molecular Weight:
167.25
Beilstein:
2413664
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352102
PubChem Substance ID:
Quality Level
분석
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
형태
solid
광학 활성
[α]20/D −40.5±1°, c = 5% in ethanol
mp
115-119 °C
SMILES string
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(\C2)=N\O
InChI
1S/C10H17NO/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(6-7)11-12/h7,12H,4-6H2,1-3H3/b11-8+/t7-,10+/m1/s1
InChI key
OVFDEGGJFJECAT-RZIOALPKSA-N
기타 정보
Chiral intermediate; starting material for the preparation of R(+)-bornylamine and R(-)isobornylamine
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
W. Huckel et al.
Justus Liebigs Annalen der Chemie, 625, 1-1 (1959)