주요 문서
398969
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
ACS reagent, ≥90%
동의어(들):
1-Amino-2-naphthol-4-sulfonic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩196,301
₩196,301
예상 입고일2025년 3월 31일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩196,301
About This Item
Linear Formula:
H2NC10H5(OH)SO3H
CAS Number:
Molecular Weight:
239.25
Beilstein:
2697469
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
₩196,301
예상 입고일2025년 3월 31일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
ACS reagent
Quality Level
분석
≥90%
양식
powder
무기 잔류물
≤0.1%
mp
290 °C (dec.) (lit.)
음이온 미량물
sulfate (SO42-): ≤0.2%
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
Nc1c(O)cc(c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
InChI key
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid is a derivative of aniline consisting of a trifunctional monomer (bearing three functional groups –NH2, –OH and –SO3H). It also contains two fused benzene rings.
애플리케이션
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid has been used as a probe in a novel fluorescence assay for the determination of parathion-methyl.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1