주요 문서
209759
Sigma-Aldrich
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩110,432
₩110,432
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩110,432
About This Item
Linear Formula:
CH3C3H4CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
100.12
Beilstein:
2323873
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩110,432
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
190-191 °C/745 mmHg (lit.)
density
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
CC1CC1C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-2-4(3)5(6)7/h3-4H,2H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
AYEGPMGNMOIHDL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
cis-2-methylcyclopropanecarboxylic acid is a component of curacin A[1].
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Efficient asymmetric synthesis of cis-2-methylcyclopropanecarboxylic acid.
Onoda T, et al.
Tetrahedron, 52(42), 13327-13338 (1996)