분석
99%
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
78-80 °C/10 mmHg
density
1.022 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C(C)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-4-11-7(9)6(3)8(10)12-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
UPQZOUHVTJNGFK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
179.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
82 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter