주요 문서
W481015
Sigma-Aldrich
Ethyl-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetate
≥95%
동의어(들):
Ethyl homovanillate, Ethyl 4-hydroxy-3-methoxyphenylacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩2,608,144
₩2,608,144
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩2,608,144
About This Item
Linear Formula:
HOC6H3(OCH3)CH2CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
210.23
FEMA Number:
4810
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
₩2,608,144
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Halal
규정 준수
FDA 21 CFR 117
분석
≥95%
bp
180-185 °C/14 mmHg (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
musty; spicy
SMILES string
CCOC(=O)Cc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-15-11(13)7-8-4-5-9(12)10(6-8)14-2/h4-6,12H,3,7H2,1-2H3
InChI key
AWPMWZHWVKXADV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.