297852
297852-25G
₩154,077
1 of 10
Sigma-Aldrich
T84603
Triphenylphosphine oxide
D206806
1,1-Diphenylethylene
T38105
p-Tolylacetic acid
F13304
4-Fluorophenylacetic acid
Supelco
PHR9250
5-(4′-Methyl-[1,1′-biphenyl]-2-yl)-2H-tetrazole
T84409
Triphenylphosphine
199206
Methyl 4-methoxyphenylacetate
B56404
4′-Bromoacetophenone
138673
4-Bromophenylacetic acid
460273
1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene
100
98%
n20/D 1.496 (lit.)
116-118 °C/13 mmHg (lit.)
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
ester
CCOC(=O)Cc1ccc(C)cc1
1S/C11H14O2/c1-3-13-11(12)8-10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
BTRGZBIXPLFVNK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Organic Building Blocks
10 - Combustible liquids
WGK 3
228.2 °F - closed cup
109 °C - closed cup
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
적합한 버전을 찾을 수 없으신가요?