주요 문서
290505
Sigma-Aldrich
2-Fluorostyrene
contains 4-tert-butylcatechol as inhibitor, 98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩287,245
₩287,245
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩287,245
About This Item
Linear Formula:
H2C=CHC6H4F
CAS Number:
Molecular Weight:
122.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩287,245
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
포함
4-tert-butylcatechol as inhibitor
refractive index
n20/D 1.52 (lit.)
bp
29-30 °C/4 mmHg (lit.)
density
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1ccccc1C=C
InChI
1S/C8H7F/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h2-6H,1H2
InChI key
YNQXOOPPJWSXMW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
95.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
35 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.