주요 문서
177644
Sigma-Aldrich
Thallium(I) bromide
99.999% trace metals basis
동의어(들):
Thallium monobromide, Thallous bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
TlBr
CAS Number:
Molecular Weight:
284.29
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
for analytical purposes
분석
99.999% trace metals basis
양식
solid
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: thallium
불순물
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
>300 °C (lit.)
density
7.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Tl]
InChI
1S/BrH.Tl/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
PGAPATLGJSQQBU-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)