주요 문서
229970
Sigma-Aldrich
Thallium(I) iodide
99.999% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩200,970
₩200,970
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩200,970
About This Item
Linear Formula:
TlI
CAS Number:
Molecular Weight:
331.29
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩200,970
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99.999% trace metals basis
양식
powder
불순물
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
440 °C (lit.)
density
7.29 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Tl]
InChI
1S/HI.Tl/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)