주요 문서
17752
Sigma-Aldrich
N1-Boc-2,2′-iminodiethylamine
≥97.0%
동의어(들):
N1-Boc-diethylenetriamine, tert-Butyl [2-(2-aminoethylamino)ethyl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H21N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
203.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0%
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
refractive index
n20/D 1.474
density
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCNCCN
InChI
1S/C9H21N3O2/c1-9(2,3)14-8(13)12-7-6-11-5-4-10/h11H,4-7,10H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI key
KQXGYFNJIMVFDT-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Protected building block for synthesizing scaffolds for combinatorial chemistry; building block for polyamines, chelators etc [1][2]
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
257.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
125 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A.P. Krapcho et al.
Synthetic Communications, 20, 2559-2559 (1990)
M. Adamczyk et al.
Organic preparations and procedures international, 30, 339-339 (1998)