분석
98%
양식
solid
mp
137-139 °C (lit.)
작용기
nitrile
SMILES string
N#Cc1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H4N2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H
InChI key
XQZYPMVTSDWCCE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges