주요 문서
521795
Sigma-Aldrich
4-Methylphthalonitrile
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩253,040
₩253,040
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩253,040
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3-1,2-(CN)2
CAS Number:
Molecular Weight:
142.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
₩253,040
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
99%
양식
powder or crystals
mp
119-121 °C (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
Cc1ccc(C#N)c(c1)C#N
InChI
1S/C9H6N2/c1-7-2-3-8(5-10)9(4-7)6-11/h2-4H,1H3
InChI key
MDXGRFMFORMPGT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)