주요 문서
250279
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
98%
동의어(들):
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 ML
₩100,079
25 ML
₩309,271
₩100,079
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 ML
₩100,079
25 ML
₩309,271
About This Item
Linear Formula:
CF3C6H4COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
208.56
Beilstein:
391266
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩100,079
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
bp
184-186 °C/750 mmHg (lit.)
density
1.383 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
acyl chloride
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-7(13)5-2-1-3-6(4-5)8(10,11)12/h1-4H
InChI key
RUJYJCANMOTJMO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride has been used in the preparation of intermediates, required for synthesis of C-2 and C-3 substituted pyrazolo[1,5-a]pyrimidines[1].
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Dan M Berger et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(23), 6519-6523 (2009-10-30)
As part of our research effort to discover B-Raf kinase inhibitors, we prepared a series of C-3 substituted N-(3-(pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamides. X-ray crystallography studies revealed that one of the more potent inhibitors (10n) bound to B-Raf kinase without forming a hinge-binding hydrogen