주요 문서
290556
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
98%
동의어(들):
α′-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩41,920
25 G
₩94,700
₩41,920
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩41,920
25 G
₩94,700
About This Item
Linear Formula:
CF3C6H4CH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
239.03
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩41,920
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
bp
69 °C/4 mmHg (lit.)
density
1.565 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H6BrF3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
InChI key
MYYYZNVAUZVXBO-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide has been used in the preparation of flocoumafen[1].
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
190.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
88 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthetic approaches and biological activities of 4-hydroxycoumarin derivatives.
Jung J-C and Park O-S.
Molecules (Basel), 14(11), 4790-4803 (2009)