분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
bp
126-128 °C (lit.)
density
1.219 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
fluoro
SMILES string
Fc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4ClF/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
InChI key
VZHJIJZEOCBKRA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
68.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
20 °C - closed cup