분석
98%
양식
solid
mp
132-134 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(=O)C(=O)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-13-7-3-11(4-8-13)15(17)16(18)12-5-9-14(20-2)10-6-12/h3-10H,1-2H3
InChI key
YNANGXWUZWWFKX-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable