주요 문서
159115
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-pyrazolin-5-one
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
98.10
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
230-232 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC1C=NNC1=O
InChI
1S/C4H6N2O/c1-3-2-5-6-4(3)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)
InChI key
GWYFIIHULJCWMO-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
4-Methyl-2-pyrazolin-5-one may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)