주요 문서
156116
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl acetate
97%
동의어(들):
Tetrahydro-2-furylmethyl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 ML
₩54,912
₩54,912
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 ML
₩54,912
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H12O3
CAS Number:
Molecular Weight:
144.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩54,912
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
bp
194-195 °C/753 mmHg (lit.)
density
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
ether
SMILES string
CC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h7H,2-5H2,1H3
InChI key
AAQDYYFAFXGBFZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 4
이 품목
108154W305502258601
Hexyl acetate 99%
108154
Hexyl acetate
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
refractive index
-
form
liquid
form
-
form
-
form
solid
density
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
bp
194-195 °C/753 mmHg (lit.)
bp
168-170 °C (lit.)
bp
194-195 °C/753 mmHg (lit.)
bp
-
일반 설명
The radical-chain racemisation of (R)-tetrahydrofurfuryl acetate has been studied[1].
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
183.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
84 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Radical-chain racemisation of tetrahydrofurfuryl acetate under conditions of polarity-reversal catalysis: possible implications for the radical-induced strand cleavage of DNA.
Chemical Communications (Cambridge, England), 10, 1145-1146 (1998)