주요 문서
O8704
Sigma-Aldrich
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
98%
동의어(들):
1,4-Epoxycyclohexane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩151,946
₩151,946
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩151,946
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H10O
CAS Number:
Molecular Weight:
98.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩151,946
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
bp
119 °C/713 mmHg (lit.)
density
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1C[C@@H]2CC[C@H]1O2
InChI
1S/C6H10O/c1-2-6-4-3-5(1)7-6/h5-6H,1-4H2/t5-,6+
InChI key
YPWFNLSXQIGJCK-OLQVQODUSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
55.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
13 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)