동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
기술
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.394 (lit.)
bp
125-127 °C
mp
-57 °C (lit.)
density
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+18
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
InChI key
TVMXDCGIABBOFY-VAZJTQEUSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
55.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
13 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객