주요 문서
452416
Sigma-Aldrich
Decane-d22
99 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩375,550
5 G
₩985,971
₩375,550
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩375,550
5 G
₩985,971
About This Item
Linear Formula:
CD3(CD2)8CD3
CAS Number:
Molecular Weight:
164.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩375,550
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % D
분석
99% (CP)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
density
0.842 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+22
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2
InChI key
DIOQZVSQGTUSAI-DNYWURFXSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
114.8 °F
Flash Point (°C)
46 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Adrian Paz Ramos et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1862(5), 183201-183201 (2020-01-24)
Alkanes are known to promote the fluid lamellar (Lα)-to-inverted hexagonal (HII) phase transition of different phospholipids. In this work, we studied the interaction of decane and tetradecane with self-assemblies formed of 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-phosphoethanolamine (POPE), using sequential 2H and 31P solid-state NMR spectroscopy.