분석
97%
mp
157-162 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(C(O)=O)c(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H22O3/c1-14(2,3)9-7-10(13(17)18)12(16)11(8-9)15(4,5)6/h7-8,16H,1-6H3,(H,17,18)
InChI key
ZWQBZEFLFSFEOS-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
354.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
179 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves