분석
97%
mp
128-131 °C (lit.)
solubility
acetone: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow (typical)
작용기
phenyl
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H8N2/c1-2-4-8(5-3-1)9-6-10-7-11-9/h1-7H,(H,10,11)
InChI key
XHLKOHSAWQPOFO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable