주요 문서
D208604
Sigma-Aldrich
4,5-Diphenylimidazole
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩78,764
₩78,764
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩78,764
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H12N2
CAS Number:
Molecular Weight:
220.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩78,764
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
mp
228-230 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2nc[nH]c2-c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-15(17-11-16-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,16,17)
InChI key
CPHGOBGXZQKCKI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Ira J Kallio-Kujala et al.
Veterinary anaesthesia and analgesia, 45(4), 405-413 (2018-06-13)
We determined the possible effects of a peripherally acting α2-adrenoceptor antagonist, MK-467, on the absorption of intramuscularly (IM) coadministered medetomidine, butorphanol and midazolam. Randomized, experimental, blinded crossover study. Six healthy Beagle dogs. Two IM treatments were administered: 1) medetomidine hydrochloride