주요 문서
78960
Sigma-Aldrich
Phenyl propargyl ether
technical, ≥90% (GC)
동의어(들):
3-Phenoxy-1-propyne
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 ML
₩147,378
₩147,378
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 ML
₩147,378
About This Item
Linear Formula:
HC≡CCH2OC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
132.16
Beilstein:
2040910
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩147,378
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
grade
technical
분석
≥90% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.535
density
1.030 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
phenoxy
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C#CCOc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h1,3-7H,8H2
InChI key
AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
168.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
76 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)