주요 문서
132446
Sigma-Aldrich
Diethyl (3-chloropropyl)malonate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl(CH2)3CH(CO2C2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
236.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
bp
136 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
ester
SMILES string
CCOC(=O)C(CCCCl)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H17ClO4/c1-3-14-9(12)8(6-5-7-11)10(13)15-4-2/h8H,3-7H2,1-2H3
InChI key
WUOPYKKJFZHTRA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthetic studies in unnatural cyclic amino acids.
Lee VJ and Woodward RB.
The Journal of Organic Chemistry, 44(14), 2487-2491 (1979)