주요 문서
127787
Sigma-Aldrich
Crotonoyl chloride
technical grade, 90%
동의어(들):
(E)-Crotonoyl chloride, trans-Crotonoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩88,610
100 G
₩264,712
₩88,610
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩88,610
100 G
₩264,712
About This Item
Linear Formula:
CH3CH=CHCOCl
CAS Number:
Molecular Weight:
104.53
Beilstein:
506118
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩88,610
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
technical grade
Quality Level
분석
90%
포함
1500 ppm hydroquinone as stabilizer
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
120-123 °C (lit.)
density
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
acyl chloride
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C\C=C\C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3/b3-2+
InChI key
RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Crotonoyl chloride was used in the synthesis of α,β-unsaturated ester[1].
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
95.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
35 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Double asymmetric induction as a mechanistic probe: the doubly diastereoselective conjugate addition of enantiopure lithium amides to enantiopure α,β-unsaturated esters and enantiopure α,β-unsaturated hydroxamates.
Davies SG, et al.
Tetrahedron, 67(34), 6382-6403 (2011)