분석
98%
bp
125 °C (lit.)
density
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
acyl chloride
allyl
SMILES string
ClC(=O)CCC=C
InChI
1S/C5H7ClO/c1-2-3-4-5(6)7/h2H,1,3-4H2
InChI key
JDKQTIKEGOOXTJ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
80.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
27 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)