109878
2-Methylvaleric acid
98%
동의어(들):
(±)-2-Methylvaleric acid, 2-Methylpentanoic acid
크기 선택
분석
98%
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
196-197 °C (lit.)
density
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
CCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI key
OVBFMEVBMNZIBR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
199.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter