추천 제품
Grade
technical grade
vapor pressure
0.29 psi ( 20 °C)
분석
85%
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
130 °C/6 mmHg (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
alkyl halide
bromo
SMILES string
CCCCCCCCCCC(C)Br
InChI
1S/C12H25Br/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(2)13/h12H,3-11H2,1-2H3
InChI key
GIUUCQVKMWBSRT-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter