문서
8.01602
Sigma-Aldrich
1-Bromobutane
for synthesis
동의어(들):
1-Bromobutane, Butyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H9Br
CAS Number:
Molecular Weight:
137.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
203-691-9
NACRES:
NA.22
vapor pressure
52 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
265 °C
효능
2761 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.6-6.6 % (v/v)
mp
-112 °C
전이 온도
flash point 18.3 °C
solubility
0.6 g/L
density
1.27 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
InChI key
MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.271 - 1.276
Identity (IR): passes test
신호어
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Liver, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
50.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
10 °C - closed cup