주요 문서
100803
Sigma-Aldrich
3-Benzyloxyaniline
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩242,788
₩242,788
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩242,788
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2OC6H4NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
199.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩242,788
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
mp
63-67 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13NO/c14-12-7-4-8-13(9-12)15-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10,14H2
InChI key
IGPFOKFDBICQMC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)