강화된 연속 다운스트림 공정
작업의 효율성 및 유연성을 높이는 동시에 사용 면적 및 비용 절감
다운스트림 공정의 효율성을 높이고 싶으신가요?
새로운 치료제의 수요와 더불어 비용을 절감하는 동시에 작업의 유연성과 생산성을 확보해야 할 필요성이 대두됨에 따라 바이오제조 작업 흐름의 변혁이 더욱 빨리 이루어지고 있습니다.
공정 강화와 폐쇄형/연속 바이오공정은 그러한 목표를 달성하기 위한 기초 전략입니다. 이 기술들이 성공적으로 널리 적용되면서 다운스트림 제품군의 효율성과 처리 속도가 증가하고, 규모와 비용이 감소하는 동시에 지속 가능성이 높아지고 있습니다.
DSP 제품군에는 바이오제약 제조사가 공정을 강화하거나, 폐쇄하거나, 디지털 형태로 개선하거나 공정 전체를 연속적으로 진행하는 데 유용한 레버가 여러 개 있습니다.
한외여과
단회 통과 접선 유동 여과(SPTFF)를 이용하면 저장 탱크 또는 보전물 루프를 사용할 필요가 없어지면서 Flow-through 작업 및 단클론 항체 다운스트림 공정 강화가 가능해집니다. SPTFF를 크로마토그래피 유닛 작업과 동시에 실시하면 mAb DSP 작업 흐름의 생산성과 효율성을 더욱 높일 수 있습니다. SPTFF는 최종 배합 단계에서 생성물 회수율을 향상시켜 고농축 배합을 실현시킬 수 있는 독보적인 기술이기도 합니다.
- Pellicon® SPTFF는 의약품의 다운스트림 공정 내에서 발생하는 공정 중 용량을 줄이고, 가동 용량 한도 때문에 배치 TFF로는 불가능한 수준의 농도 및 수율을 달성하며, 연결형 공정 및 연속 공정을 실행할 수 있다는 점에서 무엇과도 비교할 수 없는 솔루션입니다.
- Pellicon® 카세트는 모든 단계에서 순도를 일관적이고 안정적으로 유지시키고 의약품의 사용 기한 내내 확장됩니다.
- Pellicon® 캡슐은 사용 편의성 향상, 공정 유연성, 생성물의 발생 간격, 작업자 노출 감소 등 일회성 역량을 요하는 피드스트림을 여과하는 데 적합합니다.
관련 카테고리
소중한 분자를 분리하는 작업에는 싱글유즈 및 멀티유즈 크로마토그래피 시스템이 매우 중요한 역할을 합니다.
친화성 크로마토그래피는 종종 캡처 단계에서 사용되며 타겟 분자를 분리하고 공정 용량을 줄이는 데에 사용됩니다.
이온 교환(IEX) 크로마토그래피는 타겟 분자와 크로마토그래피 레진의 전하 차이에 따라 생체분자를 분리합니다.
포획 및 폴리싱을 할 경우 멤브레인 크로마토그래피를 이용해서 다운스트림 정제를 최적화하세요. Natrix 멤브레인은 경제성 및 시설 효율성을 높여 줍니다.
여과 정밀도 상승: 당사의 접선 유동 제품은 일회용부터 다회용까지 다양한 규모에 달하는 mAb, 백신 등 약물의 순도를 높여 줍니다.
관련 자료
- What is Multi Column Chromatography?
In this article, we will discuss one of the methods used to intensify the capture chromatography process: multi column chromatography (MCC).
- Mobius® Multi Column Capture System
The Mobius® Multi Column Capture system is designed as a fully automated, single-use solution to operate continuous closed capture chromatography.
- App Note: Multi Column Capture
Results from the multi-column capture (MCC) system implementation as part of a fully integrated downstream continuous manufacturing platform are reported here.
- Intensified Polishing Using Single-Pass Tangential Flow Filtration (SPTFF) with Anion Exchange Chromatography
In this app note, SPTFF preconcentration is used to intensify the anion exchange (AEX) polishing step in monoclonal antibody (mAb) processing for improved impurity removal and column productivity.
관련 웨비나
공정 효율성 향상 및 비용 절감
관련 동영상
BioContinuum™ 플랫폼: 미래의 바이오제조 시설의 조력자!