Merck
저울이 필요 없다니!
pH 조정이 필요 없는 버퍼 준비
phast Pack ™ – 버퍼 제품
pHast pack™ 즉시 사용 가능한 버퍼를 통해 시간과 노력 그리고 연구실 공간을 절약하세요. 당사의 제제는 작업을 단순화하기 위해 개발되었으며, 정확한 농도 및 pH를 보장하기 위해 엄격한 검사를 완료하였습니다. 사전 포장된 버퍼는 무게 측정, 계산 또는 pH 조정을 할 필요가 없습니다. 언제든지 Milli-Q® 초순수에 섞기만 하면 빠르고 재현 가능한 분석이 가능합니다.
pHast Pack™ - 1% 아가로스 겔
1X Tris Acetate EDTA 또는 Tris Borate EDTA 버퍼(pH 8.3)에 1% 아가로스를 함유한 자사의 즉시 사용 가능한 아가로스 겔을 사용해 보십시오. 자사의 사전 제제화된 파우더 혼합물은 고유한 RNA 또는 DNA 전기영동 분석을 위한 버퍼 준비와 캐스팅 단계를 간소화합니다.
250 ml Milli-Q® 초순수와 간단히 혼합하여 부드럽게 가열하여 용해시키고 원하는 핵산 염색을 첨가하여 겔을 부으십시오.
  • 빠르고 편리하며 재현성 있는 품질
  • 300~8,000 bp의 분리 범위로 높은 겔 함량
  • DNA 분해효소, RNA 분해효소, 틈내기효소 (Nickase) 등 미량 요소 없음
pHast Pack™ 아가로스 겔
pHast Pack™ 제품
카탈로그 번호pHast Pack™일반적인 응용분야
일반적인 사용
PPB001-20PAKTris Buffered Saline (TBS), pH 8.0Wash buffer
PPB011-20PAKTris Buffered Saline (TBS), pH 7.6Wash buffer
PPB006-20PAKPhosphate Buffered Saline (PBS), pH 7.4Wash buffer
PPB022-20PAK0.1M Tris buffer, pH 7.0Multipurpose
PPB023-20PAK0.1M Tris buffer, pH 8.1Multipurpose
DNA 겔 전기영동법
PPB008-20PAKTris Acetate EDTA (TAE) buffer, pH 8.3Running buffer
PPB009-20PAKTris Borate EDTA (TBE) buffer, pH 8.3Running buffer
PPB010-20PAK10X Tris EDTA (TE) buffer, pH 8.010X buffer stock
PPB012-20PAK1.0% Agarose in Tris Acetate EDTA buffer 1% Agarose gel
PPB013-20PAK1.0% Agarose in Tris Borate EDTA buffer1% Agarose gel
노던 및 서던 블롯
PPB020-20PAKSaline-Sodium Citrate (SSC) buffer, pH 7.0Hybridization or Wash buffer
PPB021-20PAKSaline-Sodium Phosphate-EDTA (SSPE) buffer, pH 7.4Hybridization or Wash buffer
웨스턴 블롯
PPB002-20PAK0.05% TWEEN® 20이 포함된 Tris Buffered Saline, pH 8.0Wash buffer
PPB005-20PAK0.05% TWEEN® 20이 포함된 Phosphate Buffered Saline, pH 7.4Wash buffer
PPB015-20PAKTris-Glycine (TG) buffer, pH 8.3Running buffer
PPB019-20PAKBis-Tris Bicine EDTA (Bis-Tris) buffer, pH 7.2Transfer buffer
버퍼 선택 계산기
아직 pHast Pack™을 사용해보지 않으셨나요?
이제 연구에 필요한 올바른 버퍼를 한눈에 찾을 수 있습니다! pHast Pack™에 대한 정보를 요청하시면 귀하의 분석 pH 범위에 맞는 최적의 버퍼를 찾는 데 도움이 되는 무료 버퍼 선택 계산기를 보내드립니다.
*로 표시된 필드는 필수사항입니다.
정보 요청
아래 정보를 작성해 주시면 곧 연락드리겠습니다.
Something went wrong, please try again.