머크 (Merck)는 생명과학 업계의 발전을 위해 최상의 실험실 장비, 기술 그리고 다양한 서비스를 과학자 및 연구원에게 제공하고 있습니다.단백질 농축 및 완충액 교환Amicon® Ultra 원심분리 필터를 이용한 소변 농축
Amicon® Ultra 원심분리 필터를 이용한 소변 농축
소변 내 특정 단백질의 정확한 측정은 질병을 진단하고 관리하는 데 중요합니다. 그렇지만 소변 단백질의 농도는 흔히 임상 검사의 검출 한계에 미치지 못합니다. Amicon® Ultra-4mL 10kDa MWCO 장치는 임상 실험실 분석을 하기 전에 소변 시료를 농축하기 위해 사용될 수 있습니다.
방법
Amicon® Ultra-4mL 10kDa MWCO 필터를 이용한 소변 시료 내 유리 면역글로불린 경쇄(Bence-Jones 단백질)의 농축.
- 24시간 내 요검체에서 총 단백질을 측정합니다.
- Amicon® Ultra-4mL 장치를 소변 4mL로 채웁니다.
- 3400xg에서 30~45분간 원심분리합니다(약 25~50μL의 원심분리된 시료를 획득할 때까지). 이는 최초 시료 농도에서 160배 증가된 농도에 해당합니다.
- 피펫 팁을 필터 기기의 바닥 안으로 삽입하여 농축된 시료를 회수합니다.
- 경쇄를 정량하고 기타 단백질을 식별하기 위해 농축물에 아가로스 전기영동법을 수행합니다. 소변 내 구성 성분의 총량에 대한 경쇄의 백분율을 측정합니다. 그런 뒤 경쇄의 백분율에 총 24시간 단백질 농도(24시간 부피당 그램)를 곱합니다.
- 경쇄 식별을 위해 농축물에 면역고정 전기영동법을 수행합니다.
Centricon®(C) 및 Amicon® Ultra(A) 원심분리 농축 장치로 농축된 소변 시료 내 유리 면역글로불린 경쇄(Bence-Jones 단백질)의 전기영동 해상도 결과물. 각 레인에서 약 25kDa에 있는 어두운 밴드는 이러한 단백질을 나타냅니다.
추가 참고사항
- 정상적인 비균질 면역글로불린은 면역고정 전기영동법으로 소변 농축물에서도 확인될 수 있습니다. 이 "래더 효과"는 미세이질성 경쇄로 이루어져 있습니다. Bence-Jones 단백질은 이 래더 내에 존재할 수 있습니다. Bence-Jones 단백질의 존재를 검증하려면 2차원 전기영동법으로 추가 분석을 해야 합니다.
- 과다한 항원이 존재하는 경우, 항원(Bence-Jones 단백질)과 항체가 평형을 이룰 때까지 농축물을 희석해야 합니다.
관련 제품
- Amicon® Ultra 장치는 유사한 분석을 위해 혈청, 혈장, 뇌척수액의 농축에도 사용될 수 있습니다. 질병이 있는 환자에서 얻은 유리 경쇄를 아가로스 전기영동법으로 검출하려면 약 20mg/mL로 농축해야 합니다. 면역고정 전기영동법에 의한 검출은 아가로스 전기영동법보다 10배 더 민감합니다.
- 정적 농축기(Minicon® 장치)도 소변 내 Bence-Jones 단백질 농축에 사용될 수 있습니다.
감사의 말
이 프로토콜에서 소변 농축을 위해 Amicon® Ultra 장치를 이용한 연구는 텍사스주 보몬트에 소재한 Helena 실험실에서 Mark Merchant 박사가 수행하였습니다.
제품
Loading
참고문헌
1.
N. T. Clinical Guide to Laboratory Tests, 2nd ed. Philadelphia: Saunders, WB; 1990;362–363..
2.
Kahn SN. 1991. Dear Dr. [Bence] Jones... 37(9):1557-1558. https://doi.org/10.1093/clinchem/37.9.1557
3.
July 2002.. Cleveland Clinic homepage. Accessed .
4.
Christenson RH, Behlmer P, Howard JF, Winfield JB, Silverman LM. 1983. Interpretation of cerebrospinal fluid protein assays in various neurologic diseases.. 29(6):1028-1030. https://doi.org/10.1093/clinchem/29.6.1028
5.
Christenson RH, Tucker JA, Allen E. 1985. Results of dipstick tests, visual inspection, microscopic examination of urine sediment, and microbiological cultures of urine compared for simplifying urinalysis.. 31(3):448-451. https://doi.org/10.1093/clinchem/31.3.448