ミオシンは、ATP依存性モータータンパク質ファミリーに属するタンパク質です。ミオシンIIは、真核生物における筋組織の主要なタンパク質であり、サルコメアのアクチンマイクロフィラメント上を「滑る」ことにより筋を収縮させます。典型的なミオシンは、1本または2本の重鎖と4本以上の軽鎖で構成されており、各重鎖は、ATP加水分解活性を有する球状のヘッド、アクチン結合部位、および尾部領域からなります。ミオシンIIの重鎖は2量体を形成し、重鎖それぞれに対して2本の調節軽鎖と2本の必須軽鎖が結合しています。ミオシン軽鎖はカルモデュリンと酷似していることから、カルシウムと結合する可能性もあります。
関連製品
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Network error: Failed to fetch