Merck
ホーム薬物送達ハロイサイト:天然アルミノケイ酸ナノチューブ
ハロイサイト:天然アルミノケイ酸ナノチューブ
Prof. Yuri Lvov, Dr. Ronald Price
Institute for Micromanufacturing, Louisiana Tech University, Ruston, LA 71272
ハロイサイト」は、天然のアルミノケイ酸塩ナノチューブであり、Al2Si2O5(OH)4・2H2Oで表されます。多くの場合サブミクロンの大きさの中空管状構造を持つ2層のアルミノケイ酸塩で、化学的にはカオリンに類似しています1,2。隣り合ったアルミナとシリカの層およびそれらの水和水は、無秩序な結晶構造のために湾曲して多層チューブ(図1)を形成します。ハロイサイトは、その鉱床から原鉱石を採掘可能で、経済的観点からも実用的な物質です2。多くの天然物質と同様に、ハロイサイト粒子の大きさは鉱床によってさまざまに変動します(長さ1~15 μm、内径10~150 nm)。我々の研究では、Applied Minerals社の「ハロイサイト(Halloysite)G」(685445)を使用しました。この物質のチューブの平均直径は50 nmで、平均内径は15 nmです(図1)。このハロイサイトの代表的な比表面積は65 m2/g、細孔容積は約1.25 mL/g、屈折率は1.54、比重は2.53 g/cm3です。 
ハロイサイトナノチューブのTEM写真
図1A)直径50 nmのハロイサイトナノチューブ(685445)のTEM写真、(B)チューブの断面
化学的には、ハロイサイトナノチューブの外表面はSiO2と似た特性を持つ一方、円柱内側の中心部はAl2O3に近い性質を示します。ハロイサイト粒子の電荷(ゼータ電位)の挙動は、SiO2の主に負である表面電位(pH 6~7)と、内表面のAl2O3の正電位がわずかに寄与していることで大まかに説明できます3,4。内側にある正電荷(pH 8.5未満の場合)は、負に帯電した高分子をハロイサイトナノチューブに取り込もうとしますが、それと同時に負に帯電した外表面は同じく負に帯電した高分子を排斥しようとします。薬物5-9、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD)、海洋防汚剤9といった広範囲の活性物質を、多層アルミノケイ酸塩のシェルの空孔に捕捉できるのと同様に、内側のチューブの間にも捕捉できます。捕捉した物質はその後、保持されて放出されるため、ハロイサイトは巨大分子の輸送用途に最適なナノ材料です。
我々は、ハロイサイトナノチューブによる高分子の取り込みと放出について研究しました。取り込みは次のようにして行います。ハロイサイトと標的分子の飽和溶液の混合液を入れたバイアル瓶を減圧容器に入れて、真空ポンプで排気を繰り返します。懸濁液からわずかに泡が出てくるのは、ハロイサイト内部から空気が取り除かれていることを示します。泡が出なくなった後、標的分子の分布(拡散)が平衡に達するまで小瓶に封をして30分置きます。その後、ハロイサイト懸濁液を遠心分離機にかけて、過剰に溶けている分子を除去して洗浄します。ハロイサイトが最大量の標的分子で確実に満たされるように、この工程を2度繰り返すこともあります。この単純な取り込み手法によって、薬物、タンパク質、高分子電解質、適切な直径を持つナノ粒子などあらゆる物質を、銃口に弾丸を込めるのと同じような旧式の方法でハロイサイトナノチューブ内部に詰め込むことができます。
ハロイサイト表面を適切に前処理した後であれば、疎水性物質でも親水性物質でも捕捉できます10-11。例えば、私たちは最近、ハロイサイトにウレアーゼを取り込んで、チューブ内の空孔で生体触媒によるCaCO3合成を行うデモ実験を行いました11。代表的な放出時間は、親水性分子(ケリン、NAD、テトラサイクリンなど)では2~5時間、水溶性が低い分子(デキサメタゾン、フロセミド、ニフェジピンなど)では5~20時間でした(図2)。ハロイサイトからの高分子の放出特性は、ナノチューブの空孔開口部からの1次元拡散モデルによってうまく説明できます。
ハロイサイトナノチューブからの高分子放出
ハロイサイトナノチューブからの高分子放出
図2(NAD、デキサメタゾン、フロセミド、ニフェジピン)。曲線が急峻であるのは、分子微結晶がチューブに取り込まれずに直接的に溶解することを示します。
ハロイサイトナノチューブを用いた基礎研究と応用に期待が寄せられています。
  • ストッパーの作製やナノチューブ空孔からの出口を狭くすることで、高分子の取り込みと放出を制御
  • ハロイサイトナノチューブの開口部で取り込まれた分子とバルク溶液中の分子を反応させる、チューブ型ナノリアクターの構築
ハロイサイトナノチューブの応用の可能性としては、以下のものが挙げられます。
  • 防錆剤の放出制御
  • 除草剤、殺虫剤、殺菌剤、および抗菌剤の徐放
  • 薬物、食品添加剤、および芳香剤の徐放
  • 棒状ナノ粒子の鋳型合成
  • 触媒担体および分子ふるいとしての使用
  • 特定イオンの吸着
  • 高強度化および傷が付きにくくするためのプラスチックの充填剤としての使用
  • 高性能セラミック材料、特に生体適合性インプラントでの使用
関連製品
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Network error: Failed to fetch
1.
Joussein E, Petit S, Churchman J, Theng B, Righi D, Delvaux B. 2005. Halloysite clay minerals ? a review. Clay miner.. 40(4):383-426. https://doi.org/10.1180/0009855054040180
2.
Hope EW, Kittrick JA. 1964. Surface tension and the morphology of halloysite. Am. Mineral. 49(7):859-63.
3.
Tar?? G, Bobos I, Gomes CS, Ferreira JM. 1999. Modification of Surface Charge Properties during Kaolinite to Halloysite-7Å Transformation. Journal of Colloid and Interface Science. 210(2):360-366. https://doi.org/10.1006/jcis.1998.5917
4.
Baral S, Brandow S, Gaber BP. 1993. Electroless metalization of halloysite, a hollow cylindrical 1:1 aluminosilicate of submicron diameter. Chem. Mater.. 5(9):1227-1232. https://doi.org/10.1021/cm00033a008
5.
Levis S, Deasy P. 2003. Use of coated microtubular halloysite for the sustained release of diltiazem hydrochloride and propranolol hydrochloride. International Journal of Pharmaceutics. 253(1-2):145-157. https://doi.org/10.1016/s0378-5173(02)00702-0
6.
2001. Contributed Papers in Specimen Mineralogy: 27th Rochester Mineralogical Symposium. Rocks & Minerals. 76(4):252-258. https://doi.org/10.1080/00357520109603226
7.
Yang L, Fassihi R. 1997. Examination of drug solubility, polymer types, hydrodynamics and loading dose on drug release behavior from a triple-layer asymmetric configuration delivery system. International Journal of Pharmaceutics. 155(2):219-229. https://doi.org/10.1016/s0378-5173(97)00164-6
8.
Lvov Y, Price R, Gaber B, Ichinose I. 2002. Thin film nanofabrication via layer-by-layer adsorption of tubule halloysite, spherical silica, proteins and polycations. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 198-200375-382. https://doi.org/10.1016/s0927-7757(01)00970-0
9.
R. Price, B. P. Gaber, Y. Lvov R. 2001. In-vitro release characteristics of tetracycline HCl, khellin and nicotinamide adenine dineculeotide from halloysite; a cylindrical mineral. Journal of Microencapsulation. 18(6):713-722. https://doi.org/10.1080/02652040010019532
10.
Lvov YM, Shchukin DG, Möhwald H, Price RR. 2008. Halloysite Clay Nanotubes for Controlled Release of Protective Agents. ACS Nano. 2(5):814-820. https://doi.org/10.1021/nn800259q
11.
Shchukin D, Sukhorukov G, Price R, Lvov Y. 2005. Halloysite Nanotubes as Biomimetic Nanoreactors. Small. 1(5):510-513. https://doi.org/10.1002/smll.200400120