RNAiシングルクローン
最適な遺伝子ノックダウンのためのMISSION™ shRNAクローン
ショートヘアピンRNA構造(shRNA)による長期に安定した遺伝子サイレンシングは、その他のRNAiやCRISPRツールによるノックアウト遺伝子実験とは異なる優位性をもたらします。Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスは、Broad InstituteのRNAiコンソーシアム(TRC)の科学者との連携によって、RNAi実験のための最も包括的でバリデーションされたベクターとクローンのシリーズを生み出しました。ハイスループットなレンチウイルス製造とDNA精製のサービスにおける私たちの世界レベルの専門技術をご利用いただければ、時間とリソースを節約できます。柔軟性に優れたカスタム製品により、お客様のあらゆる実験ニーズを満たし、またこれまでにないさまざまな遺伝子をカバーすることができます。
350年以上にわたって技術的リーダーシップを発揮し、Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクス製品は、探索から治療効果に至るまで、より高いレベルの専門技術をもたらします。
詳細はこちら
期待に応える遺伝子ノックダウンのエキスパート
信頼性に優れたTRC1.5およびTRC2ラインナップの独占プロバイダーであるメルクは、20,000を超えるヒトおよびマウス遺伝子をターゲットとする約200,000のプレクローンshRNA構造で構成された、包括的なMISSION™ shRNA製品を提供しています。目的の遺伝子の検索、バリデーションデータの表示および注文は簡単で、数回クリックするだけです。shRNAクローンをレンチウイルス、プラスミドDNA、または大腸菌ストックで利用できます。
各遺伝子に対して異なる領域をターゲットとする複数のベクターコンストラクトをご用意しています。すべてのshRNAは、pLKO.1レンチウイルスベクターにクローニングされ、ターゲット遺伝子と確実に一致することが検証されたシーケンスを有します。Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスは、最も困難なターゲットと細胞株にも対応した非常に信頼できる包括的なshRNAスクリーニングポートフォリオを提供します。
ゲノムワイドなノックダウン用RNAiスクリーニング
機能ゲノミクススクリーニングは、創薬研究にとって不可欠であり、これにより科学者は生物システム、生物学的経路、および疾患の根底にある機序を解明することができます。これらの複雑な分子間相互作用ネットワークを効果的に調査するには、高精度、高効率、および長期間のノックダウンが可能なshRNAライブラリーが必要です。遺伝子ファミリーセットやライブラリーの詳細については、お問い合わせください。
shRNAベクターおよびコントロール
最適な実験デザインは、適切なベクターおよびコントロールから始まります。プラスミドDNAやレンチウイルス形質導入粒子に利用可能なベクターのオプション、TRC1.5およびTRC2用のポジティブおよびネガティブコントロールの包括的な製品をご利用ください。MISSION™ shRNAコントロールの詳細をご覧ください。MISSION™ ベクターの詳細をご覧ください。
カスタムクローニング
蛍光タグ、代替プロモータ、またはより高いウイルス力価を有するベクターが必要な場合でも、私たちのラインナップが対応します。主力製品は、TRC-designed pLKO.1-puroおよびTRC2-pLKO.5-puroベクターです。これらのベクターは、あらゆる実験のニーズに合わせて対応することができます。
検討を要するカスタムプロジェクトについては、Sigma-Aldrich® アドバンストゲノミクスのエキスパートにお問い合わせください。
MISSION™ shRNAノックダウンの保証
Sigma-Aldrich®shRNAは、ターゲット遺伝子のshRNA製品において規定のレンチウイルスクローン数(通常は5クローン)を購入した時点で、これらの遺伝子用レンチウイルスクローンの少なくとも1つで70%超のノックダウンが発生することが保証されます。
この保証は、一過性のDNAのトランスフェクションには適用されません。保証を適用するために、ノックダウンが非効率であることを示すサポートデータとして、適切なコントロールおよび条件が必要です。適切なサポートデータとして、定量PCRベースのサイレンシングデータ、適切なポジティブコントロールshRNAと適切なネガティブコントロールshRNAのターゲットmRNAレベルの比較、ターゲットmRNAのノックダウンが70%以上であることの証明が含まれます。抗体のばらつきおよびタンパク質の半減期のため、タンパク質ベースの検出方法は保証の対象とはなりません。同一の遺伝子ターゲットに対する他のshRNAがなくすべてのshRNAがターゲット遺伝子を70%以上ノックダウンできなかった場合、該当クローンの購入金額をお返しします。
サポート
試験設計で支援が必要な場合、カスタムベクターや高いウイルス力価が必要な場合、トラブルでお困りの場合、あるいはお客様の研究でshRNA遺伝子サイレンシングの利用法について知識を深めたい場合でも、Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスがお客様をサポートします。Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスのエキスパートにお問い合わせください
関連製品資料
- MISSION™ shRNAのご紹介
RNA干渉を用いた遺伝子サイレンシングおよびノックダウンはとても一般的になりつつあります。低分子干渉RNA(siRNA)の培養細胞への導入は、迅速かつ効率的に遺伝子発現をノックダウンする手段であるため、今やsiRNAは分子生物学分野の汎用ツールとなっています。
- MISSION™ shRNA Library: Next Generation RNA Interference
MISSION™ shRNA Library: Next Generation RNA Interference
- MISSION® Application Data
MISSION® Application Data. We are committed to providing you with helpful application notes and data for the MISSION® TRC shRNA libraries.
- MISSION® FAQs
We answer your frequently asked questions about shRNA including available formats, experimental design and analysis, advanced applications, ordering, custom options and much more.
- Pooled Lentiviral shRNA Screens to Identify Essential Cancer Pathways
Presenting an article on Pooled Lentiviral shRNA Screens to Identify Essential Cancer Pathways
- Brochure: MISSION® RNAi Tools
Depend on our comprehensive shRNA & miRNA portfolio.
- ベクターマップ
RNAi実験の導入を成功に導く一連のベクター
- 一般的なshRNA よくあるお問い合わせ(FAQ)
shRNA、TRCに関するよくあるお問い合わせにお答えします。MISSION™など。
- レンチウイルス形質導入(トランスダクション)プロトコル
安定で長期的な遺伝子サイレンシングおよび表現型の変化を達成するための、MISSION shRNAレンチウイルス粒子の形質導入(トランスダクション)の詳細な手順
- Advanced RNAi Applications — Difficult Cell Types FAQs
We answer your frequently asked questions about using shRNA with difficult cell types.