Merck
香料の分析
香料(フレーバーやフレグランス)はさまざまな食品や飲料、化粧品、医薬品、パーソナルケア製品、ホームケア製品などに欠かせない添加物です。これらの香料は、製品の全体的な風味や香りを高めるために注意深く選択された、単一の化合物または低分子化合物の混合物です。植物や動物から得られる天然香料と、実験室で合成され、天然由来の化合物と化学的に同一の物質からなる合成香料があります。 
香料成分は、蒸留、発酵、抽出技術により天然物から得られるか、あるいは化学合成や遺伝子組換え微生物を用いたバイオテクノロジーにより得られる化学物質です。こうして得られた成分は、多様な消費者製品に適した風味やにおいを作り出すために、さまざまな組み合わせで調合され、香料が創られます。  
茶色の溶媒ボトル3本。
溶媒
お客様の溶媒の調達に:分析、研究室、バイオ医薬品用途をカバーする Supelco®、Sigma-Aldrich®、SAFC®ブランドの中から、最適なものをお選びください。いますぐご注文ください。
製品の購入
緑色の背景にHPLC製品が雑然と並べられている。
HPLCカラム
メルクのHPLCカラムは、品揃えが幅広く、正確な分離を達成できます。保持、分解能、選択性が向上しています。
製品の購入
青色の背景にAldrich™エバポレーターコンデンサー”A”
ガラス製品
Aldrich 化学実験用ガラス製品は、標準的なビーカー、フラスコ、ガラス管、反応容器、クロマトグラフィー用カラム、およびガラス製品のカスタム製造サービスなど、幅広く取り揃えています。
製品の購入
青と黒のサンプルトレイを実験装置に挿入する人の手のクローズアップ画像。背景には、装置の一部とコンポーネントが写り込んでおり、実験室の環境を強調している。
標準物質
クロマトグラフィー、分光法、および分析ニーズに対応したメルクの広範な化学標準物質の品揃えをご覧ください。
製品の購入
香料化合物は、その原産地にかかわらず、米国食品医薬品局(FDA)などのさまざまな政府機関および国際香粧品香料協会(IFRA)により規制されています。これらの規制は、香料化合物が消費者製品に安全に使用されること、および公衆衛生を脅かすことのないようにすることを目的としています。
香料の分析では、さまざまな物質の味や匂いをもたらす化学物質を特定し、その特性を評価します。香料プロファイルの分析では、ガスクロマトグラフィー、質量分析、官能評価などの技術が用いられます。フレーバリストまたはパフューマーと呼ばれる特殊な訓練を受けた調香師が、この情報を用いて特定の香料特性を有する新たな製品を作り出します。香料分析は、食品や飲料、化粧品、パーソナルケア産業の製品開発において重要な研究分野であり、品質管理や製品テストにも用いられます。最終製品の味や香りのプロファイルを解析することで、企業は製品の一貫性を確保し、消費者の期待に応えることができます。
香料産業におけるサステナビリティ
香料成分の品質以外にも、製品に使用されている成分の原産地や、企業がその成分を製造するために使用している方法のサステナビリティに対して、消費者の関心が高まっています。香料産業において、サステナビリティには、生産と消費の環境、社会、経済に対する影響を考慮した包括的なアプローチが包まれています。製品の責任ある調達や製造から、環境負荷の低減、製品の安全性の確保、持続可能な包装に至るまで、製品のライフサイクル全体を考慮した多角的なアプローチが必要です。
文書の検索
詳細はこちら
データシート、証明書、技術文書については、文書の検索をご利用ください。