Merck
ホーム化学反応の設計と最適化ホモベンゾテトラミゾール(HBTM):不斉アシル化のための有機触媒
ホモベンゾテトラミゾール(HBTM):不斉アシル化のための有機触媒
はじめに
イソチオ尿素系有機触媒であるホモベンゾテトラミゾール(HBTM:homobenzotetramisole)の(R),(S)-エナンチオマー(R-HBTM(L511730)、S-HBTM(L511862))は、少量でさまざまな官能基のエナンチオ選択的転換反応や速度論的光学分割を可能とする触媒として利用が広がっています。
HBTM
主な利用例
速度論的光学分割
S-HBTM(L511862)はBirmanらによって独自に開発され、酵素法の代替として第2級アルコールの速度論的光学分割に利用されていました1。s-factor = 122と高い値が報告されています。HBTM触媒は、さまざまな有機溶媒と温度範囲でアリル、プロパルギル、ベンジルの第2級アルコールの速度論的光学分割に使用されており、反応は通常数時間で完了します。最適条件として、0 ~-55℃の低温条件、およびトルエン、クロロホルム、tert-アミルアルコールなどの溶媒が報告されています1,2
トルエン、クロロホルム、またはtert-アミルアルコール
HBTMはα-アリールアルカン酸、α-アリールオキシアルカン酸、α-アルコキシアルカン酸、α-ハロアルカン酸、保護α-アミノ酸の速度論的光学分割に有用です3,4。s-factorの最大値は96と報告されています。通常、トルエン溶媒中、低温、24時間以上の条件で実施されています。
溶媒中、低温、24時間以上
HBTMによるエナンチオ選択的なα-チオアルカン酸生成の速度論的光学分割が報告されています4,5。広範な基質に対して高収率、高エナンチオ選択的に生成物が得られます。
高収率、高エナンチオ選択的
エナンチオ選択的転位反応
HBTMは炭酸オキサゾリルのカルボキシル基の転位に利用できます6。この反応はさまざまな基質において、通常ジクロロメタン溶媒、低温、16時間の反応条件で高収率、高エナンチオ選択的に進行します。
炭酸オキサゾリルのカルボキシル基のエナンチオ選択的転位
また、HBTMはエナンチオ選択的な求核的マイケル-アルドール-β-ラクトン化(NCMAL)反応にも用いられています7。この反応はTHF/DCM溶媒、24時間以上の条件で高ジアステレオマー比率、高収率、高エナンチオ選択的に進行します。
エナンチオ選択的求核的
絶対配置の決定
HBTMは競争的エナンチオ選択的転換(CEC:Competing Enantioselective Conversion)法に有用な触媒であり、立体中心の絶対配置の決定に利用されています。HBTMを用いたCEC法は、第2級アルコールに対して実施され、1H-NMR8とTLC9によって確認されています。なお、TLC分析は学生実験にも利用されています10。この反応は、室温で30分から数時間で進行します。
競争的エナンチオ選択的転換(CEC)法
R-HBTM(L511730)とS-HBTM(L511862)触媒による第2級アルコールの絶対配置の相関を示します8-10
R-HBTM(L511730)とS-HBTM(L511862)触媒。
オキサゾリジノン、ラクタム、チオラクタムの絶対配置の決定にも、HBTMによるCEC法が報告されています11。反応は、通常室温から50℃、数時間で完了します。R-HBTM(L511730)とS-HBTM(L511862)触媒によるこれらのシステムの絶対配置の相関を示します。
R-HBTM(L511730)とS-HBTM(L511862)触媒
その他の研究
ベンズヒドリリウムイオンによる実験系で、反応速度定数と平衡定数に基づいたHBTMの求核性およびLewis塩基性の研究が進められています12。さらに、HBTMを触媒とする第2級アルコールのエステル化反応について詳細な速度論的分析が行われ、この転換反応の触媒サイクルが提案されました13
謝辞寄稿していただいたAlex Wagner、Prof. Scott Rychnovskyの両氏に感謝いたします。
関連製品
Loading
参考文献
1.
Purification of Basic Compounds with Functionalized SilicaGel. Synfacts. 2008(10):1115-1115. https://doi.org/10.1055/s-2008-1078198
2.
Li X, Jiang H, Uffman EW, Guo L, Zhang Y, Yang X, Birman VB. 2012. Kinetic Resolution of Secondary Alcohols Using Amidine-Based Catalysts. J. Org. Chem.. 77(4):1722-1737. https://doi.org/10.1021/jo202220x
3.
Yang X, Birman V. 2009. Homobenzotetramisole-Catalyzed Kinetic Resolution of ?-Aryl-, ?-Aryloxy-, and ?-Arylthioalkanoic Acids. Adv. Synth. Catal.. 351(14-15):2301-2304. https://doi.org/10.1002/adsc.200900451
4.
Yang X, Birman VB. 2011. Chem.–Eur. J.. 17, 11296.
5.
Yang X, Birman VB. 2011. Nonenzymatic Dynamic Kinetic Resolution of ?-(Arylthio)- and ?-(Alkylthio)alkanoic Acids. Angew. Chem. Int. Ed.. 50(24):5553-5555. https://doi.org/10.1002/anie.201007860
6.
Joannesse C, Johnston C, Concellón C, Simal C, Philp D, Smith A. 2009. Isothiourea-Catalyzed Enantioselective Carboxy Group Transfer. Angewandte Chemie International Edition. 48(47):8914-8918. https://doi.org/10.1002/anie.200904333
7.
Liu G, Shirley ME, Van KN, McFarlin RL, Romo D. 2013. Rapid assembly of complex cyclopentanes employing chiral, ?,?-unsaturated acylammonium intermediates. Nature Chem. 5(12):1049-1057. https://doi.org/10.1038/nchem.1788
8.
Wagner AJ, David JG, Rychnovsky SD. 2011. Determination of Absolute Configuration Using Kinetic Resolution Catalysts. Org. Lett.. 13(16):4470-4473. https://doi.org/10.1021/ol201902y
9.
Wagner AJ, Rychnovsky SD. 2013. Determination of Absolute Configuration of Secondary Alcohols Using Thin-Layer Chromatography. J. Org. Chem.. 78(9):4594-4598. https://doi.org/10.1021/jo400432q
10.
Wagner AJ, Miller SM, Nguyen S, Lee GY, Rychnovsky SD, Link RD. 2013. J. Chem. Educ. in press..
11.
Perry MA, Trinidad JV, Rychnovsky SD. 2013. Absolute Configuration of Lactams and Oxazolidinones Using Kinetic Resolution Catalysts. Org. Lett.. 15(3):472-475. https://doi.org/10.1021/ol303239t
12.
Maji B, Joannesse C, Nigst TA, Smith AD, Mayr H. 2011. Nucleophilicities and Lewis Basicities of Isothiourea Derivatives. J. Org. Chem.. 76(12):5104-5112. https://doi.org/10.1021/jo200803x
13.
Wagner AJ, Rychnovsky SD. 2013. Kinetic Analysis of the HBTM-Catalyzed Esterification of an Enantiopure Secondary Alcohol. Org. Lett.. 15(21):5504-5507. https://doi.org/10.1021/ol402643n