Merck
ホーム測光分析・反射光分析分析法:分析品質保証、遊離塩素用標準物質(ジクロロイソシアヌル酸)
分析法:分析品質保証、遊離塩素用標準物質(ジクロロイソシアヌル酸)
遊離塩素用標準溶液の調製
試薬:
製品番号110888  分析用ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム塩
製品番号116754  分析用水
標準溶液の調製:
1.850 gのジクロロイソシアヌル酸ナトリウム塩を、校正済みまたは適合性確認済み1000 mLメスフラスコに入れて分析用水で溶かし、分析用水を標線まで満たします。この手順に従って調製されたストック溶液の遊離塩素濃度は1000 mg/Lです。
その他の試験用濃度については、このストック溶液を濃度に応じて希釈することにより調製できます。
安定性:
冷所(冷蔵庫)に保管すれば、ストック溶液と希釈済みの試験溶液は1日間安定です。